CAS RN 217636-47-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(3RS)-3-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]butan-2-ona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
3-[4-(4-Clorobazil)fenoxi]-2-butanona (impureza fenofibrada), TRC
CAS: 217636-47-0 Fórmula molecular: C17 H15 Cl O3 Peso molecular (g/mol): 302.75 Sinónimo: (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one,Fenofibrate Imp. C (EP) Nombre IUPAC: 3-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]butan-2-one SMILES: CC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)C