Learn More
3-[4-(4-Clorobazil)fenoxi]-2-butanona (impureza fenofibrada), TRC
Código de producto. 30132399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132399 250 mg 250 miligramos
30012296 50 mg 50 miligramos
30012398 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC364540250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 217636-47-0
Fórmula molecular C17 H15 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 302.75
Sinónimo (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one, Fenofibrate Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 3-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]butan-2-one
SMILES CC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClO3/c1-11(19)12(2)21-16-9-5-14(6-10-16)17(20)13-3-7-15(18)8-4-13/h3-10,12H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.071
Porcentaje de pureza >95%