Learn More
(3RS)-3-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]butan-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 30050457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050457 100 mg 100 miligramos
30049696 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050457 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0505.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(3RS)-3-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]butan-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one
CAS 217636-47-0
Nombres de analitos o componentes (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H15 Cl O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Fenofibrate Imp. C (EP), (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one, Fenofibrate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClO3/c1-11(19)12(2)21-16-9-5-14(6-10-16)17(20)13-3-7-15(18)8-4-13/h3-10,12H,1-2H3
SMILES CC(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2)C(=O)C
Nombre IUPAC 3-[4-(4-clorobenzoil)fenoxi]butan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 302.75
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.071 g/mol