CAS RN 21715-43-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Desethyl Etifoxina, TRC
CAS: 21715-43-5 Fórmula molecular: C15 H13 Cl N2 O Peso molecular (g/mol): 272.73 Nombre IUPAC: 6-cloro-4-metil-4-fenil-3,1-benzoxazina-2-amina SMILES: CC1(OC(=Nc2ccc(Cl)cc12)N)c3ccccc3