Learn More
N-Desethyl Etifoxina, TRC
Código de producto. 30135394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135394 250 mg 250 miligramos
30006305 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135394 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD289370250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21715-43-5
Fórmula molecular C15 H13 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 272.73
Nombre IUPAC 6-cloro-4-metil-4-fenil-3,1-benzoxazina-2-amina
SMILES CC1(OC(=Nc2ccc(Cl)cc12)N)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Desethyl Etifoxine
Nombres de analitos o componentes N-Desethyl Etifoxine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13ClN2O/c1-15(10-5-3-2-4-6-10)12-9-11(16)7-8-13(12)18-14(17)19-15/h2-9H,1H3,(H2,17,18)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0716