accessibility menu, dialog, popup

UserName

FBrOH

CAS RN 216755-56-5

IUPAC Nombre: (3-bromo-5-fluorophenyl)methanol
Sinónimos: (3-bromo-5-fluorophenyl)methanol
Peso molecular (g/mol): 205.03
Fórmula molecular: C7H6BrFO
InChi Key: KQWBQTOZXPPFIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC(F)=CC(Br)=C1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados