Learn More
Alcohol de 3-bromo-5-fluorobenílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15487948 250 mg 250 miligramos
15467948 1 g 1 g
15477948 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15487948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61415.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216755-56-5
Fórmula molecular C7H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 205.026
Número MDL MFCD04116320
Clave InChI KQWBQTOZXPPFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-fluorobenzyl alcohol, 3-bromo-5-fluorophenyl methanol, 3-bromo-5-fluorobenzylalcohol, 5-bromo-3-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol,3-bromo-5-fluoro, benzenemethanol, 3-bromo-5-fluoro, 3-bromo-5-fluorophenyl methan-1-ol, 3-bromo-5-fluoro-phenyl methanol, pubchem4885, acmc-1cgon
PubChem CID 2769402
Nombre IUPAC (3-bromo-5-fluorofenil)metanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Br)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Color Incolora
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido