accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHNNH3CCH3SOOO

CAS RN 216667-49-1

IUPAC Nombre: 3-[dimethyl({3-[(4-octylphenyl)formamido]propyl})azaniumyl]propane-1-sulfonate
Sinónimos: 3-[dimethyl({3-[(4-octylphenyl)formamido]propyl})ammonio]propane-1-sulfonate
Peso molecular (g/mol): 440.64
Fórmula molecular: C23H40N2O4S
InChi Key: AQVJFUZGGMXMED-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados