Learn More
4-Octilbenzoilamido-propil-dimetilamoniosulfobetaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-n-Octylbenzoylamido-propyl-dimethylammoniosulfobetaine |
| CAS | 216667-49-1 |
| Fórmula molecular | C22 H38 N2 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Octylbenzoylamido-propyl-dimethylammoniosulfobetaine, 1-Propanaminium','N,N-dimethyl-N-[3-[(4-octylbenzoyl)amino]propyl]-3-sulfo-','inner salt, ASB-C 80, C 80, C 8O, C 8O (detergent) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H38N2O4S/c1-4-5-6-7-8-11-20-12-14-21(15-13-20)22(25)23-16-9-17-24(2,3)18-10-19-29(26,27)28/h12-15H,4-11,16-19H2,1-3H3,(H-,23,25,26,27,28) |
| SMILES | CCCCCCCc1ccc(cc1)C(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-[3-[(4-heptilbenzoil)amino]propil-dimetilazaniumil]propano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 426.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.2552 |