CAS RN 216581-01-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Cinarizina EP Impureza E, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
1,4-Bis(benzhidril)piperazina, TRC
CAS: 216581-01-0 Fórmula molecular: C30 H30 N2 Peso molecular (g/mol): 418.57 Sinónimo: Piperazine, 1,4-bis(diphenylmethyl)-,1,4-Bis(diphenylmethyl)piperazine,1,4-Bisbenzhydrylpiperazine,1,4-Bis(benzhydryl)piperazine Nombre IUPAC: 1,4-dibenzhidrilpiperazina SMILES: C1CN(CCN1C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(c4ccccc4)c5ccccc5