accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COHHO

CAS RN 2163-42-0

IUPAC Nombre: 2-methylpropane-1,3-diol
Sinónimos: methylpropanediol
Peso molecular (g/mol): 90.12
Fórmula molecular: C4H10O2
InChi Key: QWGRWMMWNDWRQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(CO)CO
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados