Learn More
2-Metil-1,3-propandiol (beta-Hidroxiisobutanol), TRC
Código de producto. 30135952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135952 10 g 10 g
30135951 50 g 50 g
17988014 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94363510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2163-42-0
Fórmula molecular C4 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 90.121
Sinónimo β-Hydroxyisobutanol, 1,3-Dihydroxy-2-methylpropane, 1,3-Dihydroxyisobutane, 2-Methyl-1,3-propanediol, 2-Methyl-1,3-propylene Glycol, 2-Methylpropan-1,3-diol, MPDiol, Methylpropanediol
Nombre IUPAC 2-metilpropano-1,3-diol
SMILES CC(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methyl-1,3-propandiol
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-4(2-5)3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0681