CAS RN 2161394-94-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Forma de furanosa de canagliflozina (mezcla de anómeros), TRC
CAS: 2161394-94-9 Fórmula molecular: C24H25FO5S Peso molecular (g/mol): 444.52 Sinónimo: Canagliflozin Impurity 4 SMILES: Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)[C@@H]4O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@@H](O)[C@@H]4O