Learn More
Forma de furanosa de canagliflozina (mezcla de anómeros), TRC
Código de producto. 30137904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137904 1 mg 1 miligramo
17964865 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137904 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5940311MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2161394-94-9
Fórmula molecular C24H25FO5S
Peso molecular (g/mol) 444.52
Sinónimo Canagliflozin Impurity 4
SMILES Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)[C@@H]4O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@@H](O)[C@@H]4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Canagliflozin Furanose Form (Mixture of Anomers)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H25FO5S/c1-13-2-3-15(23-21(28)22(29)24(30-23)19(27)12-26)10-16(13)11-18-8-9-20(31-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,21-24,26-29H,11-12H2,1H3/t19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.1407
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.