CAS RN 215868-23-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
6,8-Difluoro-7-hidroxi-4-metilcumarina (DIFMU), TRC
CAS: 215868-23-8 Fórmula molecular: C10H6F2O3 Peso molecular (g/mol): 212.15 SMILES: CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(O)c(F)cc12