Learn More
6,8-Difluoro-7-hidroxi-4-metilcumarina (DIFMU), TRC
Código de producto. 30136894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136894 5 mg 5 miligramos
30132643 25 mg 25 miligramos
17959444 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4524485MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215868-23-8
Fórmula molecular C10H6F2O3
Peso molecular (g/mol) 212.15
SMILES CC1=CC(=O)Oc2c(F)c(O)c(F)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin (DIFMU)