CAS RN 2148-31-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Acetil-S-(1,2-dicloroetil)-L-cisteína, TRC
CAS: 2148-31-4 Fórmula molecular: C7H9Cl2NO3S Peso molecular (g/mol): 258.12 Sinónimo: N-Acetyl-3-[(1,2-dichlorovinyl)thio]alanine,S-(1,2-dichlorovinyl)-L-cysteine,1,2-DCVMA,NA-1,2-DCVC; Nombre IUPAC: (2R)-2-acetamido-3-[(Z)-1,2-dicloroetil]ácido sulfanilpropanoico SMILES: Cl/C=C(Cl)/SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O