Learn More
N-Acetil-S-(1,2-dicloroetil)-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30134628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134628 10 mg 10 miligramos
30012337 5 mg 5 miligramos
30003526 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134628 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17358510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2148-31-4
Fórmula molecular C7H9Cl2NO3S
Peso molecular (g/mol) 258.12
Sinónimo N-Acetyl-3-[(1,2-dichlorovinyl)thio]alanine, S-(1,2-dichlorovinyl)-L-cysteine, 1,2-DCVMA, NA-1,2-DCVC;
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-[(Z)-1,2-dicloroetil]ácido sulfanilpropanoico
SMILES Cl/C=C(Cl)/SC[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-S-(1,2-dichloroethenyl)-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9Cl2NO3S/c1-4(11)10-5(7(12)13)3-14-6(9)2-8/h2,5H,3H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/b6-2+/t5-/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.968
Porcentaje de pureza >95%