CAS RN 214398-99-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-1-(2-Cloroacetil)pirrolidina-2-carboxamida, TRC
CAS: 214398-99-9 Fórmula molecular: C7 H11 Cl N2 O2 Peso molecular (g/mol): 190.63 Sinónimo: 2-Pyrrolidinecarboxamide, 1-(2-chloroacetyl)-, (2S)-,2-Pyrrolidinecarboxamide, 1-(chloroacetyl)-, (2S)- (9CI),(2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarboxamide,(S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide,1-(2-Chloroacetyl)-2-(S)-pyrrolidine carboxamide,1-(Chloroacetyl)-L-prolinamide Nombre IUPAC: (2S)-1-(2-cloroacetil)pirrolidina-2-carboxamida SMILES: NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CCl