Learn More
(S)-1-(2-Cloroacetil)pirrolidina-2-carboxamida, TRC
Código de producto. 30137709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137709 1 g 1 g
30134974 500 mg 500 miligramos
30008596 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3638651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214398-99-9
Fórmula molecular C7 H11 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 190.63
Sinónimo 2-Pyrrolidinecarboxamide, 1-(2-chloroacetyl)-, (2S)-, 2-Pyrrolidinecarboxamide, 1-(chloroacetyl)-, (2S)- (9CI), (2S)-1-(2-Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarboxamide, (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide, 1-(2-Chloroacetyl)-2-(S)-pyrrolidine carboxamide, 1-(Chloroacetyl)-L-prolinamide
Nombre IUPAC (2S)-1-(2-cloroacetil)pirrolidina-2-carboxamida
SMILES NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11ClN2O2/c8-4-6(11)10-3-1-2-5(10)7(9)12/h5H,1-4H2,(H2,9,12)/t5-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0509
Porcentaje de pureza >95%