accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNNHN

CAS RN 214078-93-0

IUPAC Nombre: 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Sinónimos: 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Peso molecular (g/mol): 380.58
Fórmula molecular: C24H36N4
InChi Key: QWGFFCRTIFBAFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(N1CCCNCCN(CC2=CC=CC=C2)CCCNCC1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados