Learn More
1,8-Dibencil-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15447605 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15447605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26643.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 214078-93-0 | C24H36N4 | 380.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS 214078-93-0
Punto de fusión 67°C to 68°C
Fórmula molecular C24H36N4
Número MDL MFCD09263312
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Hygroscopic
Sinónimo 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, acmc-1cidi, n 1 ,n 8-dibenzylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane,1,8-bis phenylmethyl
Clave InChI QWGFFCRTIFBAFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCN(CCCNCCN(C1)CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 1,8-dibencil-1,4,8,11-tetrazaciclotetradecano
Peso molecular (g/mol) 380.58
PubChem CID 11176466
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.58