CAS RN 2140327-50-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cipermetrina (Fenoxi-D5) Mezcla Isomérica, TRC
CAS: 2140327-50-8 Fórmula molecular: C22 D5 H14 Cl2 N O3 Peso molecular (g/mol): 421.328 Sinónimo: 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid-d5 Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester,NRDC-149-d5,FMC-30980-d5,PP-383-d5,Ammo-d5,Arrivo-d5,Barricade-d5,Basathrin-d5,Cymbush-d5,Demon-d5,Flectron-d5,Ripcord-d5; Nombre IUPAC: [ciano-[3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenoxi)fenil]metil] 3-(2,2-dicloroeteno)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato SMILES: [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C3C(C=C(Cl)Cl)C3(C)C)C#N)c([2H])c1[2H]