Learn More
Cipermetrina (Fenoxi-D5) Mezcla Isomérica, TRC
Código de producto. 30240963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240963 2.5 mg 2.50 miligramo
30240821 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9890022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2140327-50-8
Fórmula molecular C22 D5 H14 Cl2 N O3
Peso molecular (g/mol) 421.328
Sinónimo 3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic Acid-d5 Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl Ester, NRDC-149-d5, FMC-30980-d5, PP-383-d5, Ammo-d5, Arrivo-d5, Barricade-d5, Basathrin-d5, Cymbush-d5, Demon-d5, Flectron-d5, Ripcord-d5;
Nombre IUPAC [ciano-[3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenoxi)fenil]metil] 3-(2,2-dicloroeteno)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(Oc2cccc(c2)C(OC(=O)C3C(C=C(Cl)Cl)C3(C)C)C#N)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture
Nombres de analitos o componentes Cypermethrin (Phenoxy-d5) Isomeric Mixture
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/i3D,4D,5D,8D,9D
Tipo de solución Neat
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 2.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.106
Porcentaje de pureza >95%