accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)H3CCH3HO(R)(S)(S)(S)OH(R)H3C(S)(R)H3C

CAS RN 2140-46-7

IUPAC Nombre: (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Sinónimos: 25-hydroxycholesterol
Peso molecular (g/mol): 402.66
Fórmula molecular: C27H46O2
InChi Key: INBGSXNNRGWLJU-ZHHJOTBYSA-N
SMILES: C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (5)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (5)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (5)
  • (1)
  • (1)