Learn More
25-Hydroxycholesterol, MedChemExpress
Descripción
25-Hydroxycholesterol is a metabolite of cholesterol that is produced and secreted by macrophages in response to Toll-like receptor (TLR) activation. 25-hydroxycholesterol is a potent (EC50≈65 nM) and selective suppressor of IgA production by B cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 25-Hydroxycholesterol |
| CAS | 2140-46-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H46O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | Ethanol : 14.29 mg/mL (35.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(O)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 402.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 402.65 |
| Mostrar más |