accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 214-17-5

IUPAC Nombre: benzo[b]chrysene
Sinónimos: benzo[b]chrysene
Peso molecular (g/mol): 278.35
Fórmula molecular: C22H14
InChi Key: YYGRIGYJXSQDQB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC=C2C=C3C(C=CC4=C3C=CC3=CC=CC=C43)=CC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados