Learn More
Benzo(b)criseno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo(b)chrysene |
| CAS | 214-17-5 |
| Fórmula molecular | C22 H14 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzo[b]chrysene, 1,2:6,7-Dibenzophenanthrene, 2,3-Benzochrysene, 2,3:7,8-Dibenzophenanthrene, 3,4-Benzotetracene, 3,4-Benzotetraphene, Benzo[c]tetraphene, NSC 89274, Naphth[2,1-a]anthracene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H14/c1-2-7-17-14-22-18(13-16(17)6-1)10-12-20-19-8-4-3-5-15(19)9-11-21(20)22/h1-14H |
| SMILES | c1ccc2cc3c(ccc4c5ccccc5ccc34)cc2c1 |
| Nombre IUPAC | Benzo[b]criseno |
| Peso molecular (g/mol) | 278.3466 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.1096 |