CAS RN 2138440-81-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-PEG4-acid
Cereblon ligand with PEG linker and terminal acid for onward chemistry