CAS RN 2134097-34-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
trans-Amorolfine, TRC
CAS: 2134097-34-8 Fórmula molecular: C21 H35 N O Peso molecular (g/mol): 317.51 Sinónimo: Morpholine, 4-[3-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-, (2R,6R)-rel-,(2RS,6RS)-2,6-Dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine,(2RS,6RS)-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methyl-propyl]-2,6-dimethyl-morpholine,trans-Amorolfine Nombre IUPAC: (2S,6S)-2,6-dimetil-4-[2-metil-3-[4-(2-metilbutan-2-il)fenil]propil]morfolina SMILES: CCC(C)(C)c1ccc(CC(C)CN2C[C@H](C)O[C@@H](C)C2)cc1