Learn More
trans-Amorolfine, TRC
Código de producto. 30133498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133498 50 mg 50 miligramos
30011285 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133498 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63416550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2134097-34-8
Fórmula molecular C21 H35 N O
Peso molecular (g/mol) 317.51
Sinónimo Morpholine, 4-[3-[4-(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2-methylpropyl]-2,6-dimethyl-, (2R,6R)-rel-, (2RS,6RS)-2,6-Dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine, (2RS,6RS)-4-[3-[4-(1,1-Dimethylpropyl)phenyl]-2-methyl-propyl]-2,6-dimethyl-morpholine, trans-Amorolfine
Nombre IUPAC (2S,6S)-2,6-dimetil-4-[2-metil-3-[4-(2-metilbutan-2-il)fenil]propil]morfolina
SMILES CCC(C)(C)c1ccc(CC(C)CN2C[C@H](C)O[C@@H](C)C2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material trans-Amorolfine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H35NO/c1-7-21(5,6)20-10-8-19(9-11-20)12-16(2)13-22-14-17(3)23-18(4)15-22/h8-11,16-18H,7,12-15H2,1-6H3/t16?,17-,18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.2719