accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3C(R)(S)SClOOO

CAS RN 21286-54-4

IUPAC Nombre: [(1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonyl chloride
Sinónimos: [(1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol): 250.74
Fórmula molecular: C10H15ClO3S
InChi Key: BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
SMILES: CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(Cl)(=O)=O)C(=O)C2
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (6)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Forma física 
  • (3)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)