Learn More
Alfa Aesar™ (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride, 97%
Código de producto. 11400873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11400873 5g 5 g
1 options
Código de producto. 11400873 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A13293.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(+)-Camphor-10-sulfonyl chloride
CAS 21286-54-4
Fórmula molecular C10H15ClO3S
Número MDL MFCD00064156
Cantidad 5g
Número UN UN3261
Beilstein 3205974
Sinónimo d +-10-camphorsulfonyl chloride, 1s,4r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonyl chloride, 1s-+-camphor-10-sulfonyl chloride, d-2-oxobornane-10-sulphonyl chloride, 1s-+-10-camphorsulfonyl chloride, d-+-10-camphorsulfonyl chloride, camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonyl chloride, +-camphor-10-sulfonic acid chloride
Clave InChI BGABKEVTHIJBIW-GMSGAONNSA-N
Rotación óptica +32° (c=1 in Chloroform)
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)Cl)C
Nombre IUPAC [(1R,4S)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonyl chloride
Peso molecular (g/mol) 250.737
PubChem CID 88856
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.74
Porcentaje de pureza 97%