Learn More
Cloruro de (1S)-(+)-10-canforsulfonilo, TRC
Código de producto. 30331727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331727 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30331727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1750755G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-(+)-10-Camphorsulfonyl Chloride
CAS 21286-54-4
Fórmula molecular C10 H15 Cl O3 S
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15ClO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,10-/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(CS(=O)(=O)Cl)C(=O)C2
Nombre IUPAC Cloruro de [(1R,4S)-7,7-dimetil-3-oxo-4-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 250.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.043