accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNHSH2N

CAS RN 21242-21-7

IUPAC Nombre: (4-methylpyridin-2-yl)thiourea
Sinónimos: 4-methylpyridin-2-ylthiourea
Peso molecular (g/mol): 167.23
Fórmula molecular: C7H9N3S
InChi Key: ALLBLAKJCNRLLS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(NC(N)=S)=NC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados