Learn More
N-(4-Metil-2-piridil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436497 5 g 5 g
15426497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33648.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21242-21-7 | C7H9N3S | 167.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21242-21-7
Fórmula molecular C7H9N3S
Peso molecular (g/mol) 167.23
Número MDL MFCD04117348
Clave InChI ALLBLAKJCNRLLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-pyridin-2-yl-thiourea, 4-methylpyridin-2-yl-thiourea, 1-4-methylpyridin-2-yl thiourea, 4-methylpyridin-2-yl thiourea, n-4-methyl-2-pyridyl thiourea, n-4-methylpyridin-2-yl thiourea, thiourea, 4-methyl-2-pyridinyl
PubChem CID 2760059
Nombre IUPAC (4-metilpiridin-2-il)tiourea
SMILES CC1=CC(NC(N)=S)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Punto de fusión 216°C to 220°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.23
Porcentaje de pureza 97%