CAS RN 212262-04-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,6-Dioxaoctano-1,8-diil bisimistanano-etiosulfonato, TRC
CAS: 212262-04-9 Fórmula molecular: C8 H18 O6 S4 Peso molecular (g/mol): 338.48 Nombre IUPAC: 1,2-bis(2-metilsulfonilsulfaniletoxi)etano SMILES: CS(=O)(=O)SCCOCCOCCSS(=O)(=O)C