Learn More
3,6-Dioxaoctano-1,8-diil bisimistanano-etiosulfonato, TRC
Código de producto. 30379065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379065 5 mg
30375208 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30379065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4861505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212262-04-9
Fórmula molecular C8 H18 O6 S4
Peso molecular (g/mol) 338.48
Nombre IUPAC 1,2-bis(2-metilsulfonilsulfaniletoxi)etano
SMILES CS(=O)(=O)SCCOCCOCCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dioxaoctane-1,8-diyl Bismethanethiosulfonate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18O6S4/c1-17(9,10)15-7-5-13-3-4-14-6-8-16-18(2,11)12/h3-8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.9986