accessibility menu, dialog, popup

UserName

BB

CAS RN 21205-91-4

IUPAC Nombre: 9-{9-borabicyclo[3.3.1]nonan-9-yl}-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
Sinónimos: 9-{9-borabicyclo[3.3.1]nonan-9-yl}-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
Peso molecular (g/mol): 242.02
Fórmula molecular: C16H28B2
InChi Key: IYDIZBOKVLHCQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1CC2CCCC(C1)B2B1C2CCCC1CCC2
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados