Learn More
Dímero 9-BBN (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 9-BBN Dimer (Technical Grade) |
| CAS | 21205-91-4 |
| Fórmula molecular | C16H30B2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 9-BBN dimer, 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane dimer, 9-Borabicyclononane dimer, Bis- 9-borabicyclo[3.3.1]nonane, 1,1:2,2-bis(1,5-Cyclooctanediyl)-diborane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H28B2/c1-5-13-7-2-8-14(6-1)17(13)18-15-9-3-10-16(18)12-4-11-15/h13-16H,1-12H2/t13-,14+,15-,16+ |
| SMILES | C1C[C@@H]2CCC[C@H](C1)B2B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4 |
| Nombre IUPAC | 9-(9-borabiciclo[3.3.1]nonan-9-il)-9-borabiciclo[3.3.1]nonano |
| Peso molecular (g/mol) | 244.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.2377 |