CAS RN 211364-69-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mono-POC Tenofovir, TRC
CAS: 211364-69-1 Fórmula molecular: C14 H22 N5 O7 P Peso molecular (g/mol): 403.33 Sinónimo: 2,4,7-Trioxa-5-phosphanonanoic acid, 9-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-hydroxy-8-methyl-, 1-methylethyl ester, 5-oxide, (8R)-,Tenofovir monoisoproxil Nombre IUPAC: [(2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]oximetil-(propano-2-iloxicarboniloximetoxy)ácido fosfinico SMILES: CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12