Learn More
Mono-POC Tenofovir, TRC
Código de producto. 30011918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011918 100 mg 100 miligramos
30003953 10 mg 10 miligramos
17993845 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM567000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211364-69-1
Fórmula molecular C14 H22 N5 O7 P
Peso molecular (g/mol) 403.33
Sinónimo 2,4,7-Trioxa-5-phosphanonanoic acid, 9-(6-amino-9H-purin-9-yl)-5-hydroxy-8-methyl-, 1-methylethyl ester, 5-oxide, (8R)-, Tenofovir monoisoproxil
Nombre IUPAC [(2R)-1-(6-aminopurina-9-il)propano-2-il]oximetil-(propano-2-iloxicarboniloximetoxy)ácido fosfinico
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono-POC Tenofovir (Mixture of Diastereomers)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N5O7P/c1-9(2)26-14(20)23-7-25-27(21,22)8-24-10(3)4-19-6-18-11-12(15)16-5-17-13(11)19/h5-6,9-10H,4,7-8H2,1-3H3,(H,21,22)(H2,15,16,17)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1257
Porcentaje de pureza >95%