CAS RN 21122-68-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-(2,3-dimetilfenilo) Meboxamida de Ácido Mefenámico Carboxamida, TRC
CAS: 21122-68-9 Fórmula molecular: C23 H24 N2 O Peso molecular (g/mol): 344.45 Sinónimo: N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide,Mefenamic Acid Imp. B (EP) Nombre IUPAC: 2-(2,3-dimetilanilino)-N-(2,3-dimetilfenil)benzamida SMILES: Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Nc3cccc(C)c3C)c1C
2
Ácido mefenámico EP Impureza B, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.