Learn More
Ácido mefenámico EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30052390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052390 100 mg 100 miligramos
30051698 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052390 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0327.02
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido mefenámico EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide
CAS 21122-68-9
Nombres de analitos o componentes N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H24 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Mefenamic Acid Imp. B (EP), N-(2,3-Dimethylphenyl)-2-[(2,3-dimethylphenyl)amino]benzamide, Mefenamic Acid Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24N2O/c1-15-9-7-13-20(17(15)3)24-22-12-6-5-11-19(22)23(26)25-21-14-8-10-16(2)18(21)4/h5-14,24H,1-4H3,(H,25,26)
SMILES Cc1cccc(NC(=O)c2ccccc2Nc3cccc(C)c3C)c1C
Nombre IUPAC 2-(2,3-dimetilanilino)-N-(2,3-dimetilfenil)benzamida
Peso molecular (g/mol) 344.45
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1889 g/mol