CAS RN 210302-17-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
4
de
4
resultados
1
Tocris Bioscience™ BAM 15
Mitochondrial protonophore uncoupler
2
BAM 15, MedChemExpress
MedChemExpress BAM 15 is a mitochondrial protonophore uncoupler. BAM 15 is an oxidative phosphorylation (OXPHOS) uncoupler.
3
4