CAS RN 2101222-51-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(3R,5S)-rel-5-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)-3-metil-2-pirrolidinona (mezcla racémica), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(3R,5S)-rel-5-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)-3-metil-2-pirrolidinona (mezcla racémica), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.