Learn More
(3R,5S)-rel-5-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)-3-metil-2-pirrolidinona (mezcla racémica), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3R,5S)-rel-5-([1,1'-Biphenyl]-4-ylmethyl)-3-methyl-2-pyrrolidinone |
| CAS | 2101222-51-7 |
| Fórmula molecular | C18 H19 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone','5-([1,1'-biphenyl]-4-ylmethyl)-3-methyl-','(3R,5S)-rel- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H19NO/c1-13-11-17(19-18(13)20)12-14-7-9-16(10-8-14)15-5-3-2-4-6-15/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3,(H,19,20)/t13-,17+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@@H](Cc2ccc(cc2)c3ccccc3)NC1=O |
| Nombre IUPAC | (3R,5S)-3-metil-5-[(4-fenilfenil)metil]pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 265.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.147 |