CAS RN 210049-11-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-3-metil-3H-imidazo[4,5-f]quinolina-2-13C, TRC
CAS: 210049-11-9 Fórmula molecular: 13C C10 H10 N4 Peso molecular (g/mol): 199.22 Sinónimo: 3H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine-2-13C, 3-methyl- (9CI),2-Amino-3-methyl-3H-imidazo(4,5-f)quinoline-2-13C Nombre IUPAC: 3-metil(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]quinolina-2-amina SMILES: Cn1[13c](N)nc2c3cccnc3ccc12