Learn More
2-Amino-3-metil-3H-imidazo[4,5-f]quinolina-2-13C, TRC
Código de producto. 30135672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135672 500 mg 500 miligramos
30133362 50 mg 50 miligramos
30006415 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA616600500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210049-11-9
Fórmula molecular 13C C10 H10 N4
Peso molecular (g/mol) 199.22
Sinónimo 3H-Imidazo[4,5-f]quinolin-2-amine-2-13C, 3-methyl- (9CI), 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo(4,5-f)quinoline-2-13C
Nombre IUPAC 3-metil(2^{13}C)imidazolo[4,5-f]quinolina-2-amina
SMILES Cn1[13c](N)nc2c3cccnc3ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-F]quinoline-2-13C
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10N4/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-13-8)10(9)14-11(15)12/h2-6H,1H3,(H2,12,14)/i11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0939