CAS RN 210049-10-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-6-metildipirido[1,2-a:3',2'-d]imidazol Hidrocloruro Hidratado, TRC
CAS: 210049-10-8 Fórmula molecular: C11 H10 N4. Cl H. H2 O